Orders LinkContactUsLinkComponent
Casein
Casein
Plastic bottle for solids, 100 g
Katalog # 1.02244.0100
Leverandør:   Merck
Casein
Katalog # 1.02244.0100
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Casein
Plastic bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
  • Cat. No.:
    1.02244.0100
  • CAS-nr:
    9000-71-9
  • Protein/peptide name:
    Casein
  • Opbevaring betingelser:
    Ambient