Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniakvand 20%
Glass bottle for solids, 450 g
Katalog # WAKO631-04671
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Wako
Ammoniakvand 20%
Katalog # WAKO631-04671
Leverandør:  Wako
Marketsource
CAS nummer:  1336-21-6
Ammoniakvand 20%
Glass bottle for solids, 450 g
CAS nummer:  1336-21-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 450 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammoniak
  • CAS nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Tæthed:0,92 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-647-6
  • FN:2672
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    450 g