Cholesterol
5
Katalog # DIAS113009910021
Leverandør: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS nummer:57-88-5
- Formel:C₂₇H₄₆O
- MDL nummer:MFCD00003646
- Molecular Weight:386.66 g/mol
- Merck Index:13,02221
- Kogende Pt:360 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:147…150 °C
- Tæthed:1,07 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- EINECS:200-353-2
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5