Orders LinkContactUsLinkComponent
Cholesterol
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # SERA17101.01
Marketsource
Leverandør:   Serva
Cholesterol
Katalog # SERA17101.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  57-88-5
Cholesterol
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  57-88-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL nummer:MFCD00003646
  • Molecular Weight:386.66 g/mol
  • Merck Index:13,02221
  • Kogende Pt:360 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:147…150 °C
  • Tæthed:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:200-353-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g