Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Alanin
β-Alanin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH3078.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
β-Alanin
Katalog # ROTH3078.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  107-95-9
β-Alanin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  107-95-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • CAS nummer:107-95-9
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00008200
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck Index:13,00204
  • Kogende Pt:201 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:94 °C
  • Tæthed:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-536-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g