Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-Alanin 99%
DL-Alanin 99%
DL-Alanin 99%
Certifikater
DL-Alanin 99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS nummer:302-72-7
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064408
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck Index:13,00203
  • Kogende Pt:189 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:272…275 °C (dec.)
  • Tæthed:1,42 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-126-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • UV transmittance:
    ≥95 % (C=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
  • Titration with HClO4:
    98.5 to 101.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤200 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤300 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤200 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤20 ppm
  • Arsenic oxide (As2O3):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Other amino acids:
    ≤0.5 % (TLC)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 100 g
       420,00 kr
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 500 g
       1.120,00 kr