2-Chloroethanol
2-Chloroethanol, Neat, 80.51, 100 mg
Katalog # ACSDSB442.100MG
Leverandør: CPACHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:100 mg
- Beskrivelse:2-Chloroethanol
- Molekylvægt (Mw):80.51
- Form:Neat
- Cat. No.:ACSDSB442.100MG
- CAS-nr:107-07-3
- Opbevaringstemperatur:4 °C
- Shipping conditions:20 °C, Air excepted air forbidden
- Formel:C₂H₅ClO