Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Alanin
L-Alanin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # A1688.0100
Leverandør:   PanReac AppliChem
L-Alanin
Katalog # A1688.0100
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  56-41-7
L-Alanin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  56-41-7
Price
506,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS nummer:56-41-7
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064410
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck Index:13,00203
  • Kogende Pt:189 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:79 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-273-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer