Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Phenylalanin
L-Phenylalanin
Glass bottle for solids, 60 mg
Katalog # EDQMP1150000
Leverandør:   EDQM
L-Phenylalanin
Katalog # EDQMP1150000
Leverandør:  EDQM
CAS nummer:  63-91-2
L-Phenylalanin
Glass bottle for solids, 60 mg
CAS nummer:  63-91-2
Price
1.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  L-α-Phenylalanin
  • CAS nummer:63-91-2
  • Formel:C₉H₁₁NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064227
  • Molecular Weight:165.19 g/mol
  • Merck Index:14,07271
  • Kogende Pt:313 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:173 °C
  • Tæthed:0,754 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-568-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    60 mg