Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
Leverandør:   TEMPSHIELD
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
Leverandør:  TEMPSHIELD
Certifikater
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Waterproof Cryo-Grip® gloves offer improved grip on small objects while protecting hands and arms when working in hasardous, ultra-cold environments.
  • Maximum thermal protection
  • Lightweight and comfortable
  • Excellent dexterity
  • Breathable and stay-dry lining
Gloves are designed to provide a high level of thermal protection where the exposure to cryogenic fluids might exist. Made from state-of-the-art materials, these waterproof cryogenic gloves are made to wick away moisture and keep wearer hands dry, to work in comfort for extended periods of time.
Where other gripping materials crack and break in ultra-low environments, the innovative Cryo-Grip® fabric will stay flexible, even in extreme conditions. The multi-layered construction allows for a maximum level of grip, dexterity, flexibility, and thermal protection - essential features when function is important and safety is critical.
Certifications: Cat III. EN 420. EN 511. EN 388.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEMPCGWRSWP
  • TEMPCGWRMWP
  • TEMPCGWRLWP
  • TEMPCGWRXLWP
  • TEMPP-CGWRSWP
  • TEMPCGMASWP
  • TEMPCGMAMWP
  • TEMPCGMALWP
  • TEMPCGMAXLWP
  • TEMPCGEBSWP
  • TEMPCGEBMWP
  • TEMPCGEBLWP
  • TEMPCGEBXLWP
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
Specifikationer
Product Family Options
Wrist
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    blå
    282 - 324 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Par
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGWRSWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • M
    blå
    282 - 324 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Par
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGWRMWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • L
    blå
    282 - 324 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Par
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGWRLWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • XL
    blå
    282 - 324 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Par
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGWRXLWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • S
    lyserød
    282 - 324 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Items
       1.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPP-CGWRSWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
Mid arm
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    blå
    330 - 395 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.030,00 kr
    2.030,00 kr
    1 * 1 Par
       2.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGMASWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • M
    blå
    330 - 395 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.030,00 kr
    2.030,00 kr
    1 * 1 Par
       2.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGMAMWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • L
    blå
    330 - 395 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.030,00 kr
    2.030,00 kr
    1 * 1 Par
       2.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGMALWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • XL
    blå
    330 - 395 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.030,00 kr
    2.030,00 kr
    1 * 1 Par
       2.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGMAXLWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
Elbow
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    blå
    435 - 495 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 1 Par
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGEBSWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • M
    blå
    435 - 495 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 1 Par
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGEBMWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • L
    blå
    435 - 495 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 1 Par
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGEBLWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
  • XL
    blå
    435 - 495 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.440,00 kr
    2.440,00 kr
    1 * 1 Items
       2.440,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEMPCGEBXLWP
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig