Hæmatoxylin i vandigopløsning according to Delafield til mikroskopi
Katalog # 03971-250ML
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakn:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Om denne vare
:
:302.28 g/mol
Tæthed:0,950…1,044 g/ml (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:42 °C (closed cup)
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Opbevaringstemperatur:Room Temperature
CAS nummer:517-28-2
:208-237-3
Formel:C₁₆H₁₄O₆
MDL nummer:MFCD00078111