Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetaldehyd ≥95%
Acetaldehyd ≥95%
1 g
Katalog # PROOTRC-A132600-1G
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Acetaldehyd ≥95%
Katalog # PROOTRC-A132600-1G
CAS nummer:  75-07-0
Acetaldehyd ≥95%
1 g
CAS nummer:  75-07-0
Price
2.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethanal
  • CAS nummer:75-07-0
  • Formel:CH₃CHO
  • MDL nummer:MFCD00006991
  • Molecular Weight:44.05 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 g