Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbat 20, liquid
Polysorbat 20, liquid
Polysorbat 20, liquid
Certifikater
Polysorbat 20, liquid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Sorbitanmonolaurat, ethoxyleret
  • CAS nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL nummer:MFCD00165986
  • Kogende Pt:>100 °C
  • Smeltende Pt:98,9 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:275 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
  • Septum bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L