Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® C18 SPE Heavy Load Columns
Cerex® C18 SPE Heavy Load Columns
Leverandør:   Tecan
Cerex® C18 SPE Heavy Load Columns
Leverandør:  Tecan
Certifikater
Cerex® C18 SPE Heavy Load Columns
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Endcapped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with endcapped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • TCAT618-0201R
    Column C18 Heavy load
    Column C18 Heavy load
    1 ml
    20 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT602-1003
    Column C18 NON-EC
    Column C18 NON-EC
    3 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items