Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-Anethol
trans-Anethol
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0164.01
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
trans-Anethol
Katalog # PROOMM0164.01
CAS nummer:  4180-23-8
trans-Anethol
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  4180-23-8
Price
kr7,820.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
  • CAS nummer:4180-23-8
  • Formel:C₁₀H₁₂O
  • MDL nummer:MFCD00009284
  • Molecular Weight:148.2 g/mol
  • Kogende Pt:236 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:21…23 °C
  • Tæthed:0,9883 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:96 °C
  • EINECS:224-052-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg