Halogen lamp 12 V
Ekstra halogenpære, G4, 12 V, 20 W
Katalog # 632-0197
Leverandør: OSRAM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Ekstra halogenpære
- Grundlag:G4
- Effekt:20 W
- Spænding:12 V