ContactUsLinkComponent
Scepter™ M321 Sterile Glove Liners
Scepter™ M321 Sterile Glove Liners
Leverandør:  WELLS LAMONT
Certifikater
undefined
Scepter™ M321 Sterile Glove Liners
Leverandør:  WELLS LAMONT
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-6622
  • 112-6619
  • 112-6620
  • 112-6621
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Renrum klasse:
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • Sterility:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile