Orders LinkContactUsLinkComponent
Bacteria prepared slides
Bacteria prepared slides
Leverandør:   LIEDER JOHANNES
Bacteria prepared slides
Leverandør:  LIEDER JOHANNES
Certifikater
Bacteria prepared slides
Bacteria prepared slides
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This bacteriological slide includes.
  • Streptococcus
  • Diphtheria bacilli
  • Spirillum
  • Staphylococcus
  • Oral flora
  • Septic arthritis
  • Syphilis
  • Tuberculosis (Tb)
  • Tetanus germs
  • Coliform
  • Salmonella germs
  • Typhoid fever germs
Leveringsinformation: Supplied with pictures and explanatory texts.
Product Family Options
Starting set
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 763-0361
    Bacteria microscope slides
    Bacteria microscope slides
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 12 Items
       1.330,00 kr
Sets of five preparations
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 763-0362
    Streptococcus
    Streptococcus
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
  • 763-0363
    Salmonella and typhoid fever germs
    Salmonella and typhoid fever germs
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
  • 763-0364
    Coliform bacteria
    Coliform bacteria
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
  • 763-0366
    Tuberculosis (Tb) bacteria
    Tuberculosis (Tb) bacteria
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items