Orders LinkContactUsLinkComponent
Pendulum balls
Marketsource
Leverandør:   CORNELSEN EXPERIMENTA
Pendulum balls
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA
Marketsource
Certifikater
Pendulum balls
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Ø
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 765-0128
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    Stål
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 765-0130
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 765-0132
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    Pendulum ball, steel, 25 mm
    Bly
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 765-0135
    Pendulum ball, wood, 60 mm
    Pendulum ball, wood, 60 mm
    Trae
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 765-0134
    Pendulum ball, steel, 60 mm
    Pendulum ball, steel, 60 mm
    Plast
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource