ContactUsLinkComponent
Kaliumdichromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Ætsende
Sundhed
Giftig
Kaliumdichromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Katalog # 38100-1EA
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  
Ætsende
Sundhed
Giftig
Kaliumdichromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Katalog # 38100-1EA
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Ampoule
  • Pakn:
    1
  • Seq:
    0001
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specifikationstestresultater
Om denne vare
 :
 :294.18 g/mol
Kogende Pt:100 °C (1,013 hPa)
Tæthed:1,030 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-906-6
FN:2922
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
CAS nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL nummer:MFCD00011367