Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricine
Marketsource
Leverandør:   Serva
Tricine
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL nummer:MFCD00004277
  • Molecular Weight:179.17 g/mol
  • Merck Index:13,09724
  • Smeltende Pt:187 °C
  • Tæthed:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:227-193-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.538,33 kr
    1.538,33 kr
    1 * 500 g
       1.538,33 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource