Bovine thrombin (from plasma)
Marketsource
Leverandør: Serva
Om denne vare
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- SERA36402.01
- SERA36402.02
- SERA36402.03
- Enzym navn:
- Thrombin
- Thrombin
- Thrombin
- Kilde:
- Plasma
- Plasma
- Plasma
- Species:
- Bovine
- Bovine
- Bovine
- CAS-nr:
- 9002-04-4
- 9002-04-4
- 9002-04-4
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.SERA36402.01Enzym navnThrombinKildePlasmaSpeciesBovineCAS-nr9002-04-4Marketsource - Specifikationer:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.SERA36402.02Enzym navnThrombinKildePlasmaSpeciesBovineCAS-nr9002-04-4Marketsource - Specifikationer:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.SERA36402.03Enzym navnThrombinKildePlasmaSpeciesBovineCAS-nr9002-04-4Marketsource