Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Marketsource
Leverandør:   Serva
D(-)-Ribose
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:50-69-1
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00135453
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Merck Index:12,08371
  • Kogende Pt:331 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:90…95 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-059-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource