Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetonitril
Acetonitril
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTHAE70.1
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Roth Carl
Acetonitril
Katalog # ROTHAE70.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  75-05-8
Acetonitril
Acetonitril
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  75-05-8
Price
784,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS nummer:75-05-8
  • Formel:H₃CCN
  • MDL nummer:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck Index:13,00071
  • Kogende Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–45,7 °C
  • Tæthed:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-835-2
  • FN:1648
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119471307-38
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
  • Cat. No.:
    ROTHAE70.1
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer