Orders LinkContactUsLinkComponent
Stearylalkohol
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8663.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Stearylalkohol
Katalog # ROTH8663.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  112-92-5
Stearylalkohol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  112-92-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS nummer:112-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002823
  • Molecular Weight:270.5 g/mol
  • Merck Index:12,08960
  • Kogende Pt:336 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:56…57 °C
  • Tæthed:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-017-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer