Orders LinkContactUsLinkComponent
Majsolie
Majsolie
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH6212.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Majsolie
Katalog # ROTH6212.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  8001-30-7
Majsolie
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  8001-30-7
Price
365,17 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8001-30-7
  • MDL nummer:MFCD00130865
  • Smeltende Pt:–10 °C
  • Tæthed:0,918 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:232-281-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L