Kanelaldehyd
Glass bottle, 250 mL
Katalog # ROTH5549.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
- CAS nummer:104-55-2
- Formel:C₉H₈O
- MDL nummer:MFCD00007000
- Molecular Weight:132.16 g/mol
- Merck Index:12,02356
- Kogende Pt:251 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–8 °C
- Tæthed:1,112 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:138 °C
- :Density: 1.112 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-213-9
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:250 mL
- Cat. No.:ROTH5549.1