Orders LinkContactUsLinkComponent
Galdesyre
Galdesyre
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOBP618
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Galdesyre
Katalog # PROOBP618
CAS nummer:  81-25-4
Galdesyre
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  81-25-4
Price
3.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-oic acid, (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid
  • CAS nummer:81-25-4
  • Formel:C₂₄H₄₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00003672
  • Molecular Weight:408.58 g/mol
  • Merck Index:13,02223
  • Kogende Pt:545 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:199 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-337-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg