Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Nitroindazol
7-Nitroindazol
Leverandør:   Cayman Chemical
7-Nitroindazol
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
  • CAS nummer:2942-42-9
  • Formel:C₇H₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00022789
  • Molecular Weight:163.14 g/mol
  • Smeltende Pt:190 °C
  • Tæthed:1,56 g/cm³ (293 °C)
  • EINECS:220-934-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 50 mg
       369,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 100 mg
       695,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 250 mg
       1.070,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 500 mg
       1.390,00 kr