Propidiumiodid
1
Katalog # CAYM10009957-1
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
- CAS nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- MDL nummer:MFCD00011921
- Molecular Weight:668.4 g/mol
- EINECS:247-081-0
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1