Orders LinkContactUsLinkComponent
Triethylamin
Triethylamin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # CAMBDLM-1989-1
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Triethylamin
Katalog # CAMBDLM-1989-1
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  121-44-8
Triethylamin
Triethylamin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  121-44-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL nummer:MFCD00009051
  • Molecular Weight:101.19 g/mol
  • Merck Index:13,09740
  • Kogende Pt:90 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–115 °C
  • Tæthed:0,729 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–11 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-469-4
  • FN:1296
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g