Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Nitroindazol
7-Nitroindazol
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # 00240.
Leverandør:   Biotium
7-Nitroindazol
Katalog # 00240.
Leverandør:  Biotium
CAS nummer:  2942-42-9
7-Nitroindazol
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  2942-42-9
Price
1.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
  • CAS nummer:2942-42-9
  • Formel:C₇H₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00022789
  • Molecular Weight:163.14 g/mol
  • Smeltende Pt:190 °C
  • Tæthed:1,56 g/cm³ (293 °C)
  • EINECS:220-934-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg
Specifikationer