Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdeoxycholat
Irriterende
Leverandør:   PanReac AppliChem
Natriumdeoxycholat
Leverandør:  PanReac AppliChem
Certifikater
Natriumdeoxycholat
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
  • CAS nummer:302-95-4
  • Formel:C₂₄H₃₉NaO₄
  • MDL nummer:MFCD00064139
  • Molecular Weight:414.56 g/mol
  • Smeltende Pt:357…365 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-132-7
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 100 g
       1.410,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 12.010,00 kr
    12.010,00 kr
    1 * 1 kg
       12.010,00 kr