Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethylpyrocatechol ≥98%
4-Ethylpyrocatechol ≥98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
4-Ethylpyrocatechol ≥98%
Certifikater
4-Ethylpyrocatechol ≥98%
4-Ethylpyrocatechol ≥98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1124-39-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 37-40° Boiling Point: 105-107°/0.5mm MDL No.: MFCD00015847
Synonymer:  4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
  • CAS nummer:1124-39-6
  • Formel:C₈H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00015847
  • Molecular Weight:138.17 g/mol
  • Kogende Pt:105…107 °C (0,5 mmHg)
  • Smeltende Pt:37…40 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-397-5