Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
Leverandør:   GRATNELL'S
Storage Boxes
Leverandør:  GRATNELL'S
Certifikater
Storage Boxes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polypropylene storage trays. The material is fire-resistant and resistant to most chemicals in the school environment. Stackable.
  • BSI tested and passed for heavy educational use
  • All trays fit standard school furniture
  • Lids and inserts also available
  • Fully recyclable
Product Family Options
Shallow tray F/1 (75 mm height)
Produktinformation
  • Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Trays
    rød
    312×427×75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 157,00 kr
    157,00 kr
    1 * 1 Items
       157,00 kr
  • Trays
    blå
    312×427×75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 157,00 kr
    157,00 kr
    1 * 1 Items
       157,00 kr
Deep tray F/2 (150 mm height)
Produktinformation
  • Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Trays
    rød
    312×427×150 mm
    Discontinued
  • Trays
    blå
    312×427×150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 227,00 kr
    227,00 kr
    1 * 1 Items
       227,00 kr
Lids and tray carriers
Produktinformation
  • Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 765-0964
    Tray carrier with handle
    Tray carrier with handle
    - mm