Orders LinkContactUsLinkComponent
Hæmatoxylin
Hæmatoxylin
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hæmatoxylin
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
  • CAS nummer:517-28-2
  • Formel:C₁₆H₁₄O₆
  • MDL nummer:MFCD00078111
  • Molecular Weight:302.28 g/mol
  • Merck Index:13,04654
  • Smeltende Pt:291…293 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-237-3
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource