Orders LinkContactUsLinkComponent
Hæmatoxylin
Hæmatoxylin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # CHRO5B-535
Marketsource
Leverandør:   CHROMA
Hæmatoxylin
Katalog # CHRO5B-535
Leverandør:  CHROMA
Marketsource
CAS nummer:  517-28-2
Hæmatoxylin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  517-28-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
  • CAS nummer:517-28-2
  • Formel:C₁₆H₁₄O₆
  • MDL nummer:MFCD00078111
  • Molecular Weight:302.28 g/mol
  • Merck Index:13,04654
  • Smeltende Pt:291…293 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-237-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g