trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- CAS nummer:51-35-4
- Formel:C₅H₉NO₃
- MDL nummer:MFCD00064320
- Molecular Weight:131.13 g/mol
- Merck Index:13,04866
- Kogende Pt:296 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:206 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-091-9
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- CAS nummer:51-35-4
- Formel:C₅H₉NO₃
- MDL nummer:MFCD00064320
- Molecular Weight:131.13 g/mol
- Merck Index:13,04866
- Kogende Pt:296 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:206 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-091-9
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource