Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # A1705.0250
Leverandør:   PanReac AppliChem
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Katalog # A1705.0250
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  51-35-4
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  51-35-4
Price
8.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
  • CAS nummer:51-35-4
  • Formel:C₅H₉NO₃
  • MDL nummer:MFCD00064320
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Merck Index:13,04866
  • Kogende Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:206 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-091-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g