Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
Certifikater
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
  • CAS nummer:51-35-4
  • Formel:C₅H₉NO₃
  • MDL nummer:MFCD00064320
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Merck Index:13,04866
  • Kogende Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:274…275 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-091-9
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • UV transmittance:
    ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
  • Specific optical rotation:
    -74° to -77° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
  • Titration with HClO4:
    99.0 to 101.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤200 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤200 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤200 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Other amino acids:
    ≤0.5 % (TLC)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 610,00 kr
    610,00 kr
    1 * 10 g
       610,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 956,00 kr
    956,00 kr
    1 * 25 g
       956,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2.710,00 kr
    2.710,00 kr
    1 * 100 g
       2.710,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 10.640,00 kr
    10.640,00 kr
    1 * 500 g
       10.640,00 kr