Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Mandelsyre
(R)-(-)-Mandelsyre
Ætsende
Leverandør:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsyre
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
(R)-(-)-Mandelsyre
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL nummer:MFCD00064251
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:130…132 °C
  • Tæthed:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 747,00 kr
    747,00 kr
    1 * 25 g
       747,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 50 g
       1.370,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2.570,00 kr
    2.570,00 kr
    1 * 100 g
       2.570,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 5.650,00 kr
    5.650,00 kr
    1 * 250 g
       5.650,00 kr