Orders LinkContactUsLinkComponent
Lecithin
Lecithin
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Lecithin
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8002-43-5
  • MDL nummer:MFCD00147406
  • Merck Index:12,05452
  • Tæthed:1,0305 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:232-307-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - kr153.09
    kr153.09
    1 * 100 g
       kr153.09
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - kr280.04
    kr280.04
    1 * 250 g
       kr280.04
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - kr840.11
    kr840.11
    1 * 1 kg
       kr840.11
    Specifikationer:
    Marketsource