Orders LinkContactUsLinkComponent
Lecithin
Lecithin
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Lecithin
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8002-43-5
  • MDL nummer:MFCD00147406
  • Merck Index:12,05452
  • Tæthed:1,0305 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:232-307-2
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 197,89 kr
    197,89 kr
    1 * 250 g
       197,89 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource