Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Lecithin
Lecithin ∼90% (from soy bean)
Lecithin ∼90% (from soy bean)
A2218.0100
:
PanReac AppliChem
:
Lecithin ∼90% (from soy bean)
A2218.0100
:
PanReac AppliChem
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
100 g
Seq:
3401
:
:
310-129-7
:
8030-76-0
:
MFCD00147406