Saponin
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:8047-15-2
- MDL nummer:MFCD00081981
- Tæthed:1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-462-6
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:8047-15-2
- MDL nummer:MFCD00081981
- Tæthed:1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-462-6