Orders LinkContactUsLinkComponent
Saponin
Saponin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH6857.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Saponin
Katalog # ROTH6857.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  8047-15-2
Saponin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  8047-15-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:8047-15-2
  • MDL nummer:MFCD00081981
  • Tæthed:1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-462-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer