Orders LinkContactUsLinkComponent
LDS 751 ≥95%
LDS 751 ≥95%
Irriterende
Leverandør:   AAT Bioquest
LDS 751 ≥95%
Leverandør:  AAT Bioquest
Certifikater
LDS 751 ≥95%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDS 751 is a fluorescent cell-permeant nucleic acid stain that can be well excited with 488 nm laser line although it has a peak excitation at ~543 nm on dsDNA.
Synonymer:  LDS-751, 6-(Dimethylamino)-2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-1-ethylquinolin-1-ium perchlorate
  • CAS nummer:181885-68-7
  • Formel:C₂₅H₃₀N₃·ClO₄
  • MDL nummer:MFCD00467069
  • Molecular Weight:471.98 g/mol
  • ADR:5,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 5 mg
       1.060,00 kr
  • Plastic bottle
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 4.350,00 kr
    4.350,00 kr
    1 * 25 mg
       4.350,00 kr