Orders LinkContactUsLinkComponent
SeaKem® ME Agarose
Leverandør:   LONZA
SeaKem® ME Agarose
Leverandør:  LONZA
Certifikater
SeaKem® ME Agarose
SeaKem® ME Agarose
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 25 g
       1.800,00 kr
  • Glass bottle for solids
    125 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 125 g
    1 * 125 g - 5.960,00 kr
    5.960,00 kr
    1 * 125 g
       5.960,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 19.020,00 kr
    19.020,00 kr
    1 * 500 g
       19.020,00 kr