ContactUsLinkComponent
Chloroform-D1 (99.8% D) +0.03% V/V TMS til NMR spektroskopi
Health
Irritant
Chloroform-D1 (99.8% D) +0.03% V/V TMS til NMR spektroskopi
Catalog # CAMBDLM-7TC-100
CAS Number:  
Health
Irritant
Chloroform-D1 (99.8% D) +0.03% V/V TMS til NMR spektroskopi
Catalog # CAMBDLM-7TC-100
CAS Number:  
Specifications
  • Pakn:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :120.38 g/mol
Boiling Pt:60,8 °C (1013 hPa)
Density:1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Køleskab
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:865-49-6
Formula:CDCl₃
MDL Number:MFCD00000827