Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexadecen
Hexadecen
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH3834.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hexadecen
Katalog # ROTH3834.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  26952-14-7
Hexadecen
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  26952-14-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:26952-14-7
  • Formel:C₁₆H₃₂
  • Molecular Weight:224.43 g/mol
  • Kogende Pt:276 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • EINECS:248-131-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL
Specifikationer