Hexadecen
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH3834.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:26952-14-7
- Formel:C₁₆H₃₂
- Molecular Weight:224.43 g/mol
- Kogende Pt:276 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–5 °C
- EINECS:248-131-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL